Print…
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR321314-1G OR321314-250MG
APOSOR321314-1GEA 0 EUR
APOSOR321314-1G APOSOR321314-250MG
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine
Fórmula: C₇H₆ClN₃
Ponto de Fusão: 110 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08460080
Número CAS: 57937-60-7