Print…
tert-Butyl (2-(pyrrolidin-3-yl)ethyl)carbamate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR321307-1G OR321307-100MG
APOSOR321307-1GEA 1050 EUR
APOSOR321307-1G APOSOR321307-100MG
tert-Butyl (2-(pyrrolidin-3-yl)ethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-(pyrrolidin-3-yl)ethyl)carbamate
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso Molecular: 214.305 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12828830
Número CAS: 169750-93-0