Print…
4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride > 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR321245-100MG OR321245-20MG OR321245-50MG
APOSOR321245-100MGEA 429 EUR
APOSOR321245-100MG APOSOR321245-20MG APOSOR321245-50MG
4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride > 95%
4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₉N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD30099247
Número CAS: 74150-51-9