Print…
4-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR321218-100MG OR321218-250MG OR321218-1G
APOSOR321218-100MGEA 473 EUR
APOSOR321218-100MG APOSOR321218-250MG APOSOR321218-1G
4-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₆ClNO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29075579
Número CAS: 1783405-60-6