Print…
2-Amino-6-methoxybenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR321007-1G OR321007-25G OR321007-5G
APOSOR321007-1GEA 24.8 EUR
APOSOR321007-1G APOSOR321007-25G APOSOR321007-5G
2-Amino-6-methoxybenzonitrile
2-Amino-6-methoxybenzonitrile
Fórmula: C₈H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09745275
Número CAS: 1591-37-3