Print…
3-(Bromoacetyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(2-Bromoacetyl)benzoic acid, 3-Carboxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-carboxyphenyl)ethan-1-one
OR3200-5G OR3200-1G OR3200-25G
APOSOR3200-5GEA 149 EUR
APOSOR3200-5G APOSOR3200-1G APOSOR3200-25G
3-(Bromoacetyl)benzoic acid
3-(Bromoacetyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₇BrO₃
Peso Molecular: 243.054 g/mol
Ponto de Fusão: 150…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03789105
Número CAS: 62423-73-8
UN: 3261
ADR: 8 III