Print…
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR318021-1G OR318021-10G OR318021-5G
APOSOR318021-1GEA 0 EUR
APOSOR318021-1G APOSOR318021-10G APOSOR318021-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide 95+%
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Fórmula: C₅H₇N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06808782
Número CAS: 4027-56-9