Print…
1-Amino-5-bromonaphthalene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromonaphthalen-1-amine, 5-Bromo-1-naphthylamine
OR3180-25G OR3180-5G
APOSOR3180-25GEA 130 EUR
APOSOR3180-25G APOSOR3180-5G
1-Amino-5-bromonaphthalene 95%
1-Amino-5-bromonaphthalene
Fórmula: C₁₀H₈BrN
Ponto de ebulição: 180…185 °C (7 mm Hg)
Ponto de Fusão: 69…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07369883
Número CAS: 4766-33-0