Print…
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [(2-Cyanophenyl)ethynyl]trimethylsilane
OR3177-1G OR3177-25G OR3177-5G
APOSOR3177-1GEA 33.5 EUR
APOSOR3177-1G APOSOR3177-25G APOSOR3177-5G
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 98%
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Fórmula: C₁₂H₁₃NSi
Peso Molecular: 199.324 g/mol
Ponto de ebulição: 100 °C (0.03 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09260485
Número CAS: 97308-62-8
UN: 1993
ADR: 3 III