1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR317312-1G
OR317312-500MG
APOSOR317312-1GEA
1450
EUR
APOSOR317312-1G
APOSOR317312-500MG
1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane 97%
1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane
Fórmula:
C₁₁H₁₉NO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD22415220 Número CAS: 1363381-56-9 |