Print…
1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 3-(2-oxoethyl)azetidine-1-carboxylate
OR317195-1G OR317195-250MG
APOSOR317195-1GEA 267 EUR
APOSOR317195-1G APOSOR317195-250MG
1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18374993
Número CAS: 152537-04-7