Print…
3-[(Methoxymethylamino)carbonyl]-1-azetidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl 3-[methoxy(methyl)carbamoyl]azetidine-1-carboxylate
OR317194-1G OR317194-5G
APOSOR317194-1GEA 106 EUR
APOSOR317194-1G APOSOR317194-5G
3-[(Methoxymethylamino)carbonyl]-1-azetidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
3-[(Methoxymethylamino)carbonyl]-1-azetidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Fórmula: C₁₁H₂₀N₂O₄
Peso Molecular: 244.287 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11975576
Número CAS: 820971-67-3