Print…
1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR317178-1G OR317178-250MG
APOSOR317178-1GEA 231 EUR
APOSOR317178-1G APOSOR317178-250MG
1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine 98%
1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12408560
Número CAS: 1158758-85-0