Print…
Methyl trans-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR317101-1G OR317101-500MG OR317101-250MG
APOSOR317101-1GEA 155 EUR
APOSOR317101-1G APOSOR317101-500MG APOSOR317101-250MG
Methyl trans-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Methyl trans-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18483114
Número CAS: 63485-51-8