Print…
4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR317045-1G OR317045-250MG OR317045-500MG
APOSOR317045-1GEA 1480 EUR
APOSOR317045-1G APOSOR317045-250MG APOSOR317045-500MG
4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
Fórmula: 2C₈H₁₅NO·C₂H₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23105786
Número CAS: 1523606-46-3