Print…
4-Amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
OR317025-1G OR317025-5G
APOSOR317025-1GEA 59.6 EUR
APOSOR317025-1G APOSOR317025-5G
4-Amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4-Amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fórmula: C₆H₅BrN₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835119
Número CAS: 22276-99-9