Print…
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR31657-1G OR31657-250MG OR31657-5G
APOSOR31657-1GEA 438 EUR
APOSOR31657-1G APOSOR31657-250MG APOSOR31657-5G
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₂BrClO₂S
Peso Molecular: 241.49 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00847582
Número CAS: 60729-37-5