Print…
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (6S)-5-(tert-Butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, (S)-5-(tert-Butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid
OR316088-10G OR316088-25G
APOSOR316088-10GEA 82.8 EUR
APOSOR316088-10G APOSOR316088-25G
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected 98%
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
Fórmula: C₁₂H₁₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11099673
Número CAS: 1129634-44-1