Print…
D-Norleucinol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR316035-1G OR316035-5G
APOSOR316035-1GEA 121 EUR
APOSOR316035-1G APOSOR316035-5G
D-Norleucinol 97%
D-Norleucinol
Fórmula: C₆H₁₅NO
Ponto de ebulição: 216…218 °C
Ponto de Fusão: 40…44 °C
Ponto de Inflamação: 99,44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683227
Número CAS: 80696-28-2