Print…
(S)-(-)-α-(N-t-BOC-Amino)-γ-Butyrolactone
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Boc-L-Homoserine lactone, Boc-Hse-Lactone
OR316009-1G OR316009-5G
APOSOR316009-1GEA 55.1 EUR
APOSOR316009-1G APOSOR316009-5G
(S)-(-)-α-(N-t-BOC-Amino)-γ-Butyrolactone
(S)-(-)-α-(N-t-BOC-Amino)-γ-Butyrolactone
Fórmula: C₉H₁₅NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973958
Número CAS: 40856-59-5