Print…
Adamantane-1-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Adamantanecarboxaldehyde
OR315781-1G OR315781-250MG
APOSOR315781-1GEA 139 EUR
APOSOR315781-1G APOSOR315781-250MG
Adamantane-1-carboxaldehyde
Adamantane-1-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₁H₁₆O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12031698
Número CAS: 2094-74-8