Print…
Diphenylphosphinostyrene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Diphenyl(4-vinylphenyl)phosphine
OR315714-10G OR315714-1G OR315714-5G
APOSOR315714-10GEA 161 EUR
APOSOR315714-10G APOSOR315714-1G APOSOR315714-5G
Diphenylphosphinostyrene
Diphenylphosphinostyrene
Fórmula: C₂₀H₁₇P
Peso Molecular: 288.323 g/mol
Ponto de Fusão: 75…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038139
Número CAS: 40538-11-2