Print…
(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315595-1G OR315595-250MG
APOSOR315595-1GEA 261 EUR
APOSOR315595-1G APOSOR315595-250MG
(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01321293
Número CAS: 134003-84-2