Print…
2,8-Diaza-spiro[4.5]decane-2,3,8-tricarboxylic acid 8-tert-butyl ester 2-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-8-(tert-butoxycarbonyl)-2,8-diazaspiro[4.5]decane-3-carboxylic acid
OR315422-100MG OR315422-1G
APOSOR315422-100MGEA 502 EUR
APOSOR315422-100MG APOSOR315422-1G
2,8-Diaza-spiro[4.5]decane-2,3,8-tricarboxylic acid 8-tert-butyl ester 2-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester 95+%
2,8-Diaza-spiro[4.5]decane-2,3,8-tricarboxylic acid 8-tert-butyl ester 2-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester
Fórmula: C₂₉H₃₄N₂O₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07779072
Número CAS: 849928-23-0