Print…
6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315304-1G OR315304-250MG
APOSOR315304-1GEA 504 EUR
APOSOR315304-1G APOSOR315304-250MG
6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
Fórmula: C₇H₃BrClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12406141
Número CAS: 1243389-57-2