Print…
2-Amino-2-methylpropanenitrile hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Amino-2-methylpropanenitrile HCl, 2-Amino-2-methylpropionitrile hydrochloride, alpha-Aminoisobutyronitrile hydrochloride
OR315172-25G OR315172-5G
APOSOR315172-25GEA 24.8 EUR
APOSOR315172-25G APOSOR315172-5G
2-Amino-2-methylpropanenitrile hydrochloride 95%
2-Amino-2-methylpropanenitrile hydrochloride
Fórmula: C₄H₈N₂·ClH
Peso Molecular: 120.581 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08456816
Número CAS: 50846-36-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III