Print…
7-Chloro-1-indanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Chlorindan-1-on
OR315162-1G OR315162-5G
APOSOR315162-1GEA 56.7 EUR
APOSOR315162-1G APOSOR315162-5G
7-Chloro-1-indanone
7-Chloro-1-indanone
Fórmula: C₉H₇ClO
Peso Molecular: 166.604 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06796576
Número CAS: 34911-25-6