Print…
3-Bromo-2-methoxy-4-picoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315079-1G OR315079-5G
APOSOR315079-1GEA 37.7 EUR
APOSOR315079-1G APOSOR315079-5G
3-Bromo-2-methoxy-4-picoline
3-Bromo-2-methoxy-4-picoline
Fórmula: C₇H₈BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08061305
Número CAS: 717843-51-1