Print…
2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Iodo-2-methylpyridin-3-ol
OR314076-1G OR314076-250MG OR314076-5G
APOSOR314076-1GEA 200 EUR
APOSOR314076-1G APOSOR314076-250MG APOSOR314076-5G
2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine 95%
2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine
Fórmula: C₆H₆INO
Peso Molecular: 235.022 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11044376
Número CAS: 848952-39-6