Print…
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR314005-1G OR314005-250MG OR314005-5G
APOSOR314005-1GEA 0 EUR
APOSOR314005-1G APOSOR314005-250MG APOSOR314005-5G
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
Fórmula: C₈H₉Cl₂N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18705305
Número CAS: 321318-36-9