Print…
2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR314003-1G OR314003-250MG OR314003-5G
APOSOR314003-1GEA 0 EUR
APOSOR314003-1G APOSOR314003-250MG APOSOR314003-5G
2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
Fórmula: C₁₅H₁₃ClO
Ponto de Fusão: 112…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11210879
Número CAS: 62006-19-3