Print…
Isothiazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR313078-1G OR313078-250MG
APOSOR313078-1GEA 82.8 EUR
APOSOR313078-1G APOSOR313078-250MG
Isothiazole-5-carboxylic acid
Isothiazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₄H₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07369964
Número CAS: 10271-85-9