Print…
3-Chloro-5-methoxyaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR313073-1G OR313073-5G OR313073-25G
APOSOR313073-1GEA 53.8 EUR
APOSOR313073-1G APOSOR313073-5G APOSOR313073-25G
3-Chloro-5-methoxyaniline
3-Chloro-5-methoxyaniline
Fórmula: C₇H₈ClNO
Peso Molecular: 157.598 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11035922
Número CAS: 10272-06-7
EINECS: 233-614-4