Print…
Methyl 5-bromo-6-methoxynicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR313072-1G OR313072-5G
APOSOR313072-1GEA 0 EUR
APOSOR313072-1G APOSOR313072-5G
Methyl 5-bromo-6-methoxynicotinate
Methyl 5-bromo-6-methoxynicotinate
Fórmula: C₈H₈BrNO₃
Ponto de Fusão: 104…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14698128
Número CAS: 93349-99-6