Print…
(Pyrazin-2-yl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Pyrazin-2-yl)ethanoic acid, 2-(Carboxymethyl)pyrazine, 2-(Carboxymethyl)-1,4-diazine
OR313069-1G OR313069-5G
APOSOR313069-1GEA 114 EUR
APOSOR313069-1G APOSOR313069-5G
(Pyrazin-2-yl)acetic acid 97%
(Pyrazin-2-yl)acetic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.124 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06796638
Número CAS: 140914-89-2