Print…
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-3-Methylpyrrolidine hydrochloride
OR313067-1G OR313067-250MG
APOSOR313067-1GEA 221 EUR
APOSOR313067-1G APOSOR313067-250MG
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06796632
Número CAS: 186597-29-5