Print…
4-Formylbenzenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR313065-1G OR313065-5G
APOSOR313065-1GEA 161 EUR
APOSOR313065-1G APOSOR313065-5G
4-Formylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Formylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₅ClO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861215
Número CAS: 85822-16-8
UN: 1759
ADR: 8,III