Print…
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 4-(2-bromoethyl)piperidine-1-carboxylate
OR313032-1G OR313032-5G
APOSOR313032-1GEA 114 EUR
APOSOR313032-1G APOSOR313032-5G
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine 97%
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine
Fórmula: C₁₂H₂₂BrNO₂
Ponto de Fusão: 39…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06410598
Número CAS: 169457-73-2