Print…
3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR313027-1G OR313027-5G
APOSOR313027-1GEA 0 EUR
APOSOR313027-1G APOSOR313027-5G
3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride 97%
3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride
Fórmula: C₄H₁₀N₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07366633
Número CAS: 1139634-75-5