Benzo[b]thiophen-4-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR313024-1G
OR313024-250MG
APOSOR313024-1GEA
354
EUR
APOSOR313024-1G
APOSOR313024-250MG
Benzo[b]thiophen-4-ol
Benzo[b]thiophen-4-ol
Fórmula:
C₈H₆OS Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD01663547 Número CAS: 3610-02-4 EINECS: 222-776-1 |