Print…
7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR313006-1G OR313006-250MG
APOSOR313006-1GEA 0 EUR
APOSOR313006-1G APOSOR313006-250MG
7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094745
Número CAS: 149355-52-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III