Print…
Methyl (2R,3R,4S,5S)-4-(hydroxymethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR312541-250MG OR312541-100MG
APOSOR312541-250MGEA 412 EUR
APOSOR312541-250MG APOSOR312541-100MG
Methyl (2R,3R,4S,5S)-4-(hydroxymethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Methyl (2R,3R,4S,5S)-4-(hydroxymethyl)cubane-1-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458190
Número CAS: 60462-19-3