Print…
(2R,3R,5R,6R,7R,8R)-Cubane-1-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR312529-1G OR312529-250MG
APOSOR312529-1GEA 2670 EUR
APOSOR312529-1G APOSOR312529-250MG
(2R,3R,5R,6R,7R,8R)-Cubane-1-carboxylic acid 95%
(2R,3R,5R,6R,7R,8R)-Cubane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29060095
Número CAS: 53578-15-7