Dimethyl bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-dicarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR312506-1G
OR312506-250MG
APOSOR312506-1GEA
130
EUR
APOSOR312506-1G
APOSOR312506-250MG
Dimethyl bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-dicarboxylate
Fórmula:
C₁₁H₁₆O₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD23701447 Número CAS: 15448-76-7 |