Print…
4-Cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR312495-1G OR312495-250MG
APOSOR312495-1GEA 1400 EUR
APOSOR312495-1G APOSOR312495-250MG
4-Cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
4-Cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00967723
Número CAS: 15941-09-0