Print…
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR312473-1G OR312473-5G
APOSOR312473-1GEA 154 EUR
APOSOR312473-1G APOSOR312473-5G
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate 97%
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₉NO₄
Peso Molecular: 241.284 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24476148
Número CAS: 676371-64-5