Print…
2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR312470-25MG OR312470-100MG
APOSOR312470-25MGEA 40.6 EUR
APOSOR312470-25MG APOSOR312470-100MG
2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Fórmula: C₇H₁₀O₂
Peso Molecular: 126.153 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD19229645
Número CAS: 131515-31-6