Print…
tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR312464-1G OR312464-250MG
APOSOR312464-1GEA 3360 EUR
APOSOR312464-1G APOSOR312464-250MG
tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₇BrO₂
Peso Molecular: 261.155 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29037328
Número CAS: 138732-34-0