Print…
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR312452-100MG OR312452-250MG OR312452-1G
APOSOR312452-100MGEA 0 EUR
APOSOR312452-100MG APOSOR312452-250MG APOSOR312452-1G
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₁N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28390442
Número CAS: 796963-34-3