Print…
1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR312450-250MG OR312450-100MG
APOSOR312450-250MGEA 1100 EUR
APOSOR312450-250MG APOSOR312450-100MG
1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Fórmula: C₆H₉Br
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD20633000
Número CAS: 161043-38-5